Kluczowe dokumenty
MSPA75
MPAGE®Mini Spacer Plates
0.75 mm
Synonim(y):
mini płytki żelowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105312
Nazwa produktu
mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Materiały
glass plate
opakowanie
pkg of 5 packs
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
szer. × wys.
10.1 cm × 8.3 cm
wymiary żelu
8.3 cm × 10.1 cm
grubość żelu
0.75 mm
Opis ogólny
Use 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 0.75 mm thickness.
Kompatybilność
These plates can be used for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Compatible with mPAGE® Combs:
  • 0.75 mm, 10 wells
  • 0.75 mm, 15 wells
Informacje prawne
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odkryj system odlewania mPAGE® Lux do gotowych do użycia żeli SDS-PAGE w 3 minuty. Świeże żele SDS-PAGE, które są gotowe, gdy ich potrzebujesz.