Kluczowe dokumenty
C2684
Supelco
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide
size 1.5 mm × 1 well
About This Item
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NB.51
rozmiar
1.5 mm × 1 well
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)