C15M10W
MPAGE®® Comb
1.5 mm, 10 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Synonim(y):
mini grzebienie żelowe
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
mPAGE® Combs 1.5 mm 10 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
opakowanie
pkg of 5 packs
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
szer. × wys.
10.1 cm × 8.3 cm
wymiary żelu
8.3 cm × 10.1 cm
grubość żelu
1.5 mm
rozmiar dołka
10 wells
pojemność dołka
62 μL
kompatybilność
for use with mPAGE® Gel Caster components:
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Produkty
Odkryj system odlewania mPAGE® Lux do gotowych do użycia żeli SDS-PAGE w 3 minuty. Świeże żele SDS-PAGE, które są gotowe, gdy ich potrzebujesz.
Protokoły
Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.