Kluczowe dokumenty
MSPA15
MPAGE®Mini Spacer Plates
1.5 mm
Synonim(y):
mini płytki żelowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105312
Nazwa produktu
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Materiały
glass plate
opakowanie
pkg of 5 packs
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
szer. × wys.
10.1 cm × 8.3 cm
wymiary żelu
8.3 cm × 10.1 cm
grubość żelu
1.5 mm
kompatybilność
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.5 mm, 10 wells1.5 mm, 15 wells
Opis ogólny
Use 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.5 mm thickness.
Informacje prawne
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odkryj system odlewania mPAGE® Lux do gotowych do użycia żeli SDS-PAGE w 3 minuty. Świeże żele SDS-PAGE, które są gotowe, gdy ich potrzebujesz.