Kluczowe dokumenty
BM-114055
Millipore
11816 Chip IEF pH4-5,5
for first-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device., precast gel
Synonim(y):
2DE, Chip IEF, Elektroforeza 2D, IEF, Żel IPG, żel prefabrykowany
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NC.01
Opis ogólny
IEF Chip to 1-wymiarowy żel (medium separacyjne) składający się z żelu paskowego IPG. IEF Chip pH4-5,5 jest używany do separacji w pierwszym wymiarze na urządzeniu do elektroforezy 2-D 11816. Zapewnia to skoncentrowaną separację w zakresie pH4-5,5.
Zastosowanie
  • Różnicowa analiza proteomiczna
  • Modyfikacja potranslacyjna
  • Izoformy białek
  • Western Blotting
Informacje prawne
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.