BM-114070
11816 Chip IEF pH4-7
used for first-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
Synonim(y):
2DE, Chip IEF, Elektroforeza 2D, IEF, Żel IPG, żel prefabrykowany
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NC.01
Polecane produkty
opis
precast gel
linia produktu
Auto2D®
Opis ogólny
IEF Chip to 1-wymiarowy żel (medium separacyjne) składający się z żelu paskowego IPG. IEF Chip pH4-7 jest używany do separacji w pierwszym wymiarze na urządzeniu do elektroforezy 2D 11816. Zapewnia to skoncentrowaną separację w zakresie pH4-7.
Zastosowanie
- Różnicowa analiza proteomiczna
- Modyfikacja potranslacyjna
- Izoformy białek
- Western Blotting
Informacje prawne
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3