Kluczowe dokumenty
810209X
Avanti
C6-NBD Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810209X
Synonim(y):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-erythro-sphingosine:methanol (8:2)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H49N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
575.74
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810209X-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810209X
stężenie
1 mg/mL (810209X-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27+/m0/s1
Klucz InChI
HZIRBXILQRLFIK-VPZZKNKNSA-N
Opis ogólny
C6-NBD ceramide is a fluorescent labelled compound, known to be useful for the detection of enzymatic action. C6-NBD ceramide is preferred over radioactive compounds.
Zastosowanie
C6-NBD Ceramide is suitable as a substrate for sphingomyelin synthase activity assay.
Działania biochem./fizjol.
Sphingolipid metabolism yields ceramide as one of the products. The family of ceramide synthases catalyses its synthesis. The ceramides differ in its acyl chain length. Ceramides possess a wide range of functions, associated with apoptosis, cancer inhibition and chemotherapy. Its action is also related to neurodegenerative diseases.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810209X-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Handbook of Glycosyltransferases and Related Genes, 5-5 (2011)
Mammalian ceramide synthases
Levy M and Futerman AH
IUBMB Life, 62(5), 347-356 (2010)
A role for ceramides, but not sphingomyelins, as antagonists of insulin signaling and mitochondrial metabolism in C2C12 myotubes
Park M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(46), 23978-23988 (2016)