Kluczowe dokumenty
07-122
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Kaliryna
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-TRAD, Anty-ARHGEF24, Anty-CHDS5, Anty-DUET, Anty-DUO, Anty-HAPIP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KALRN(8997)
Specyficzność
Kalirin; nie wchodzi w reakcje krzyżowe z Trio
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 517-976 szczurzej kaliryny, rozszczepione trombiną w celu usunięcia cząsteczki GST; określane jako JH2582
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Białka G
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-Kalirin jest przeciwciałem przeciwko Kalirin do stosowania w IP, WB i IC.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from rat brain microsomal protein preparation; long exposure times may be required
Opis wartości docelowych
Izoformy 190, 115, 370 i 420 kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R E Mains et al.
The Journal of biological chemistry, 274(5), 2929-2937 (1999-01-23)
The production and regulated secretion of bioactive peptides require a series of lumenal enzymes to convert inactive precursors into bioactive peptides plus several cytosolic proteins to govern granule formation, maturation, translocation, and exocytosis. Peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase (PAM), an enzyme essential
Kalirin-7 mediates cocaine-induced AMPA receptor and spine plasticity, enabling incentive sensitization.
Wang, X; Cahill, ME; Werner, CT; Christoffel, DJ; Golden, SA; Xie, Z; Loweth et al.
The Journal of Neuroscience null
P Penzes et al.
The Journal of biological chemistry, 275(9), 6395-6403 (2000-02-29)
Communication between membranes and the actin cytoskeleton is an important aspect of neuronal function. Regulators of actin cytoskeletal dynamics include the Rho-like small GTP-binding proteins and their exchange factors. Kalirin is a brain-specific protein, first identified through its interaction with
The Rho-GEF Kalirin regulates bone mass and the function of osteoblasts and osteoclasts.
Huang, S; Eleniste, PP; Wayakanon, K; Mandela, P; Eipper, BA; Mains, RE; Allen, MR; Bruzzaniti, A
Bone null
Kalirin inhibition of inducible nitric-oxide synthase.
Ratovitski, E A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 993-999 (1999)