Kluczowe dokumenty
BM-12065
Millipore
11816 PAGE Chip 6,5%
for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device, precast gel
Synonim(y):
2DE, Elektroforeza 2D, PAGE Chip, SDS-PAGE, Żel PAGE, żel prefabrykowany
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
linia produktu
Auto2D®
Opis ogólny
PAGE Chip to wstępnie odlany żel do SDS-PAGE (drugi wymiar). PAGE Chip 6,5% jest używany do separacji w drugim wymiarze na urządzeniu do elektroforezy 2-D 11816.
Obejmuje on zakres masy cząsteczkowej 30 kDa lub wyższy, z ukierunkowanym rozdziałem na masę cząsteczkową 100 kDa i wyższą.
Zastosowanie
  • Różnicowa analiza proteomiczna
  • Modyfikacja potranslacyjna
  • Izoformy białek
  • Western Blotting
Informacje prawne
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.