Key Documents
8.20805
Sigma-Aldrich
Methyllithium
(5% solution in diethylether) for synthesis
Synonim(y):
Lithium methyl, MeLi
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. samozapłonu
180 °C (Information refers to the main component.)
granice wybuchowości
1.7-36 % (v/v) Information refers to the main component.)
tw
34.6 °C (Information refers to the main component.)
temp. przejścia
flash point -40 °C (Information refers to the main component.)
gęstość
0.7 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
(5% solution in diethylether) for synthesis
Komentarz do analizy
Assay (total alcalinity)4.5 - 5.5 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - Information refers to the main component.