Kluczowe dokumenty
8.18775
Sigma-Aldrich
Ethyl palmitate
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl palmitate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
211-064-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
solid
bp
192-194 °C/13 hPa
mp
23-26 °C
temp. przejścia
flash point 164 °C
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Klucz InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 24 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3