Kluczowe dokumenty
560000
Millipore
Sputolysin® Reagent
Intended for the isolation of epithelial cells, pathogenic or saprophytic bacteria, fungi, and yeasts from sputum.
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
opis
RTECS - EK1610000
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Opis ogólny
A concentrate of dithiothreitol (DTT) in phosphate buffer. Useful for the isolation of pathogenic or saprophytic bacteria, fungi, yeast, and epithelial cells from sputum and other mucoid fluids.
Concentrate of Dithiothreitol (DTT; Cat. No. 233155) in phosphate buffer, pH 6.5-7.5. Intended for the isolation of epithelial cells, pathogenic or saprophytic bacteria, fungi, and yeasts from sputum. Each vial is sufficient to make 100 ml of working solution.
Note: 1 set = 20 x 10 ml.
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Postać fizyczna
20 vials each containing 10 ml of concentrated DTT OR 1 vial containing 10 ml of concentrated DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Dilute the contents of one vial to 100 ml with sterile distilled water. Swirl gently to dissolve any crystals. If the diluted material appears cloudy, the solution may be filtered to remove any insoluble particles. The diluted solution is ~6.5 mM dithiothreitol in 100 mM phosphate buffer, pH 7.0.
Rekonstytucja
Once a vial is opened the unused concentrate should be purged with an inert gas (e.g. N₂) and refrigerated (4°C). Diluted solutions, stored aseptically under an inert gas, are stable for up to 48 h at 4°C.
Inne uwagi
Hirsch, S.R., et al. 1969. J. Lab. Clin. Med.74, 346.
Shah, R.R. and Dye, W.E. 1966. Am. Rev. Respir. Dis.94, 454.
Dixon, J.M.S. and Miller, D.C. 1965 (November). Lancet p. 1046.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
May, J.R. 1953 (September). Lancet p. 535.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPUTOLYSIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1