Key Documents
444286-M
Sigma-Aldrich
MMP-2 Inhibitor II
The MMP-2 Inhibitor II, also referenced under CAS 869577-51-5, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
MMP-2 Inhibitor II, (4-(4-(Methanesulfonamido)phenoxy)phenylsulfonyl)methyloxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17NO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.44
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
siła działania
2.4 μM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C16H17NO6S2/c1-24(18,19)17-12-2-4-13(5-3-12)23-14-6-8-16(9-7-14)25(20,21)11-15-10-22-15/h2-9,15,17H,10-11H2,1H3
Klucz InChI
ADEXXMLIERNFQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
An oxirane analog of SB-3CT, pMS (Cat. No. 444285) that acts as a selective, active site-binding, irreversible inhibitor of MMP-2 (Ki = 2.4 µM). Although less potent, it exhibits enhanced selectivity towards MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively) than SB-3CT, pMS.
Działania biochem./fizjol.
Secondary Target
MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Ikejiri, M., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 33992.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.