Kluczowe dokumenty
444278-M
Millipore
MMP-9 Inhibitor I
≥93% (HPLC), solid, MMP-9 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
MMP-9 Inhibitor I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Nazwa produktu
MMP-9 Inhibitor I, MMP-9 Inhibitor I, CAS 1177749-58-4, is a cell-permeable, potent, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC₅₀ = 5 nM). At high concentration inhibits MMP-1 (IC₅₀ = 1.05 µM) & MMP-13 (IC₅₀ = 113 nM).
Poziom jakości
Próba
≥93% (HPLC)
Formularz
solid
siła działania
5 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S](=O)(N(Cc3ccccc3)c2c(cc(cc2C(=O)NO)CN(CC)CC)C)Oc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C27H33N3O5S/c1-5-29(6-2)18-22-16-20(3)26(25(17-22)27(31)28-32)30(19-21-10-8-7-9-11-21)36(33)35-24-14-12-23(34-4)13-15-24/h7-17,32H,5-6,18-19H2,1-4H3,(H,28,31)
Klucz InChI
OIYCVCCJVZCTIX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable, potent, selective, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC50 = 5 nM). Inhibits MMP-1 (IC50 = 1.05 µM) and MMP-13 (IC50 = 113 nM) only at much higher concentrations.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
MMP-9
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Levin, J.I., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 2189.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.