444249
MMP-2/MMP-9 Inhibitor II
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor II, also referenced under CAS 193807-60-2, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
MMP-2/MMP-9 Inhibitor II, (2R)-[(4-Biphenylylsulfonyl)amino]-N-hydroxy-3-phenylpropionamide, BiPS, BiPS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
MMP-2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Mifune, M., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 26592.
Zhang, H., et al. 2004. Circ. Res.95, 989.
Tamura, Y., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 640.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.