Dokumenty
444241
Sigma-Aldrich
MMP-2/MMP-9 Inhibitor I
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor I, also referenced under CAS 193807-58-8, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
MMP-2/MMP-9 Inhibitor I, (2R)-2-[(4-Biphenylylsulfonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.44
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A potent inhibitor of MMP-2 (IC50 = 310 nM) and MMP-9 (IC50 = 240 nM). Orally active in animal models of tumor growth and metastasis.
A potent inhibitor of MMP-2 (gelatinase A; IC50 = 310 nM) and MMP-9 (gelatinase B; IC50 = 240 nM).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
MMP-2, MMP-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 310 nM and 240 nM against MMP-2 and MMP-9
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Tamura, Y., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 640.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Tamura et al.
Journal of medicinal chemistry, 41(4), 640-649 (1998-03-04)
Various N-sulfonylamino acid derivatives were synthesized and evaluated for their in vitro and in vivo activities to inhibit type IV collagenase (MMP-9 and MMP-2). When the amino acid residue and the sulfonamide moiety were modified, their inhibitory activities were greatly
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.