Kluczowe dokumenty
444288
Sigma-Aldrich
MMP-2 Inhibitor III
The MMP-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 704888-90-4, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
(2-((izopropoksy)-(1,1ʹ-bifenylo-4-ylosulfonylo)-amino))-N-hydroksyacetamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
methanol: 100 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N(OC(C)C)CC(=O)NO)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-13(2)24-19(12-17(20)18-21)25(22,23)16-10-8-15(9-11-16)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,21H,12H2,1-2H3,(H,18,20)
Klucz InChI
PHGLPDURIUEELR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable biphenylsulfonamido-hydroxamate compound that acts a potent and Zn2+-binding site-targeting inhibitor of MMP-2 (IC50 = 12 nM). It exhibits good selectivity over MMP-9 and MMP-3 (IC50 = 0.2 and 4.5 µM, respectively) and shows practically no effect towards MMP-1 and MMP-7 (IC50 >50 µM). Shown to effectively suppress the invasiveness of HT1080 sarcoma cells grown on matrigel.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
MMP-2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 12 nM against MMP-2
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Tuccinardi, T., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 4260.
Rossello, A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 2441.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.