444294-M
MMP-2 Inhibitor IV
The MMP-2 Inhibitor IV controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Inhibitor resorpcji kości, kwas (4′-chlorobifenylo-4-ylosulfonamido)metylenodifosfonowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.