Kluczowe dokumenty
1.66703
Millipore
Agar dekstrozowy Sabourauda
with Lecithin and Tween® - 90mm ICR+ Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonim(y):
SDA, ICR plus płyta Settle
About This Item
Kod UNSPSC:
41106227
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Formularz
plate
Właściwości
2D bar code
ready-to-use
opakowanie
pkg of (20 Plates per box)
Głębokość
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
Zastosowanie
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
(Yeasts and Molds)
Opis ogólny
Sabouraud Dextrose Agar + LT - ICR plus płytka osadowa to selektywne podłoże do oznaczania całkowitej liczby drożdży i pleśni. Płytki osadu są używane do aktywnego lub pasywnego monitorowania powietrza, a także do pobierania odcisków palców personelu. Podłoże Sabouraud Dextrose Medium zawiera strawione tkanki zwierzęce (peptony), które stanowią pożywne źródło aminokwasów i związków azotowych dla wzrostu grzybów i drożdży. Dekstroza jest dodawana jako źródło energii i węgla, a niskie pH sprzyja wzrostowi grzybów. Pożywka jest uzupełniona lecytyną i polisorbatem 80 (Tween®) jako neutralizatorami w celu inaktywacji pozostałości środków dezynfekujących. Dodatkowo, model płytkowy (plus lub "+") jest dostarczany z zamykaną pokrywą dla bezpiecznego transportu próbek bez ryzyka zgubienia pokrywy. W przypadku inkubacji beztlenowej pokrywę należy ustawić w pozycji odpowietrzającej.
Zastosowanie
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) to selektywne podłoże do hodowli i izolacji drożdży i pleśni. Podłoże jest wykorzystywane do monitorowania środowiska poprzez określanie liczby drożdży i pleśni w powietrzu za pomocą aktywnego lub pasywnego monitorowania powietrza, a także odcisków palców personelu.
Opakowanie
1667030020-CN: 20 płytek w pudełku
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2