Key Documents
M-153
Methotrexate-D3 solution
100 μg/mL in methanol with 0.01N NaOH, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol with 0.01N NaOH
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/i1D3
Klucz InChI
FBOZXECLQNJBKD-FIBGUPNXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Application in leukemia research: Methotrexate-D₃ is utilized as an internal standard in LC-MS/MS analysis to monitor the bioavailability and metabolic pathways of thioguanosine and methylthioinosine in children with acute lymphoblastic leukemia, supporting its use in pediatric oncology and pharmacokinetics studies (Han et al., 2022).
- Enhancement of drug monitoring techniques: Employed in high-throughput MALDI-isotope dilution mass spectrometry, Methotrexate-D₃ allows for the ultrafast and selective quantification of methotrexate in human plasma, proving essential for optimizing therapeutic regimens in cancer treatment (Meesters et al., 2011).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup