Merck
PHR1282
Supelco
Azathioprine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
6-[(1-metylo-4-nitro-1H imidazol-5ylo) sulfanylo]-7H-puryna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N7O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 26
traceable to Ph. Eur. A1500000
traceable to USP 1046001
rodzina API
azathioprine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
Klucz InChI
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PPAT(5471)
Opis ogólny
Azatiopryna jest potencjalnie użytecznym lekiem przeciwbiałaczkowym, o działaniu immunosupresyjnym, który jest podawany doustnie lub dożylnie. Jest szeroko stosowany w leczeniu różnych zaburzeń autoimmunologicznych, a także ma wyraźny wpływ na limfocyty T i tłumi odporność komórkową.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Azatiopryna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu spektroskopii 1HNMR i technik spektrofotometrycznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA0017 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Spectrophotometric determination of azathioprine in bulk and pharmaceutical dosage forms
Bhaskar M, et al.
International Journal of ChemTech Research, 2(1), 376-378 (2010)
Quantitative determination of azathioprine in tablets by 1H NMR spectroscopy
Goger GN, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 21(3), 685-690 (2000)
Joanna Kitley et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 84(8), 918-921 (2013-03-08)
Neuromyelitis optica (NMO) is a severe autoimmune inflammatory disorder associated with considerable relapse-related disability. Immunosuppression is the mainstay of treatment but many patients do not tolerate first-line immunosuppressive agents, or experience ongoing relapses. To evaluate the effectiveness and tolerability of
Laurent Peyrin-Biroulet et al.
Gut, 63(1), 88-95 (2013-08-27)
The Crohn's Disease Activity Index (CDAI) has been criticised due to heavy weighting on subjective clinical symptoms. C-reactive protein (CRP) and endoscopic lesions are objective measures of inflammation. We investigated the relationships between clinical disease activity, CRP normalisation and mucosal
Systemic therapies for severe atopic dermatitis in children and adults.
Carsten Flohr et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 132(3), 774-774 (2013-09-03)