Y0001240
Azathioprine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
azathioprine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
Klucz InChI
GJVMTMXQJDQJSS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)