Kluczowe dokumenty
F-047
Flubromazolam solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1c(cccc1)C2=NCc3[n](c(nn3)C)c4c2cc(cc4)Br
InChI
1S/C17H12BrFN4/c1-10-21-22-16-9-20-17(12-4-2-3-5-14(12)19)13-8-11(18)6-7-15(13)23(10)16/h2-8H,9H2,1H3
Klucz InChI
VXGSZBZQCBNUIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Flubromazolam, związek psychoaktywny, jest triazolowym analogiem projektowanej benzodiazepiny, flubromazepamu.
Zastosowanie
- Analiza pozostałości dziewięciu projektowanych benzodiazepin (DBZD) w próbkach surowicy po ich ekstrakcji ciecz-ciecz za pomocą niewodnej elektroforezy kapilarnej połączonej z tandemową spektrometrią mas (MS/MS).
- Jednoczesne oznaczanie 11 projektowanych benzodiazepin z próbek moczu metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
- Metoda ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas w czasie przelotu (UHPLC-TOF-MS) oparta na rozdzielaniu i oznaczaniu ilościowym markowych benzodiazepin z próbek surowicy po ich ekstrakcji ciecz-ciecz.
- Połączenie równoległej ekstrakcji sztuczną membraną cieczową (PALME) z UHPLC-MS/MS w celu oznaczenia benzodiazepin, benzodiazepin projektowanych i z-hipnotycznych z próbek krwi pełnej
- Analiza moczu w celu zbadania 28 projektowanych benzodiazepin odwrócona faza-LC w połączeniu ze spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości (HRMS)
Cechy i korzyści
- W pełni scharakteryzowane zgodnie z akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Towarzyszy mu kompleksowy certyfikat analizy (CoA) z danymi dotyczącymi stabilności, jednorodności, dokładności stężenia, niepewności i identyfikowalności.
- Rygorystycznie testowane poprzez badania stabilności w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia dokładności i trwałości
- Przygotowane grawimetrycznie przy użyciu wykwalifikowanych wag precyzyjnych w celu zapewnienia minimalnej niepewności
- Zamknięte płomieniowo pod argonem w ampułkach zapewniających długotrwały okres przechowywania
- Oferowany w wygodnym formacie zwolnionym z DEA w celu poprawy wydajności laboratorium
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)