Merck
H-113
Supelco
3-Hydroxyphenazepam solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10BrClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrC1=CC(C(C2=CC=CC=C2Cl)=NC3O)=C(C=C1)NC3=O
InChI
1S/C15H10BrClN2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)
Klucz InChI
KRJKJUWAZOWXNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-hydroksyfenazepam jest aktywnym metabolitem nowej psychoaktywnej benzodiazepiny fenazepamu, która pojawiła się na internetowych rynkach narkotykowych pod koniec 2011 roku. Pomimo tego, że jest substancją kontrolowaną w Europie, Ameryce Północnej i wielu krajach Azji, fenazepam był spotykany w postaci bibułek imitujących LSD i jako podrobiony diazepam. Ten certyfikowany roztwór 6534 nadaje się do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach i kontrolach do wielu zastosowań GC/MS lub LC/MS w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej i testach narkotykowych w moczu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)