Merck
A-915
Supelco
7-Aminoclonazepam solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.73
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=CC=C2C(C(C3=C(Cl)C=CC=C3)=NCC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
Klucz InChI
HEFRPWRJTGLSSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany roztwór 6534 jest odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach i kontrolach do wielu zastosowań GC/MS lub LC/MS w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej i testach narkotykowych w moczu. Jako główny metabolit, 7-aminoklonazepam może być stosowany do monitorowania stosowania leku macierzystego, klonazepamu. Klonazepam, sprzedawany jako 8514 i Rivotril, jest długo działającą benzodiazepiną o właściwościach przeciwlękowych, przeciwdrgawkowych, zwiotczających mięśnie i nasennych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klonopin is a registered trademark of Hoffmann-La Roche Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam Negrusz et al.
Journal of analytical toxicology, 26(7), 471-478 (2002-11-09)
The objective of this paper was to determine whether benzodiazepine clonazepam (CLO) and its major metabolite 7-aminoclonazepam (7-ACLO) could be detected in hair collected from healthy volunteers after receiving a single 3-mg dose of Klonopin (clonazepam). Such data would be
Adam Negrusz et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 376(8), 1198-1204 (2003-07-08)
The objective of this paper was to determine how long after administration of benzodiazepine clonazepam (CLO), its major metabolite 7-aminoclonazepam (7-ACLO) could be detected in urine collected from 10 healthy volunteers who received a single 3-mg dose of Klonopin (clonazepam).
I Petters et al.
Journal of chromatography, 306, 241-248 (1984-03-09)
A high-performance liquid chromatographic method is reported for the determination of clonazepam and its metabolites 7-amino- and 7-acetamidoclonazepam. Extraction from buffered plasma is carried out at pH 9.5 with hexane-ethyl acetate (7:3) for clonazepam and with chloroform for the metabolites.
Albert A Elian
Forensic science international, 134(1), 54-56 (2003-07-05)
The ability of five commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) benzodiazepines to detect clonazepam and 7-aminoclonazepam in blood and urine was investigated. To determine the cross-reactivity of various ELISA assays, drug free blood and urine were fortified with clonazepam and
Marjorie Chèze et al.
Forensic science international, 145(2-3), 123-130 (2004-09-29)
The number of reports on drug facilitated crimes is increasing these last years. Apart from ethanol and cannabis, benzodiazepines (BZD) and analogs are the most common drugs reported to be used probably due to their amnesic and sedative properties. We