Kluczowe dokumenty
C-087
Codeine-6-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (2:8), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol: water (2:8)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]1([C@H](N(C)CC2)C3)[C@@]42C5=C3C=CC(OC)=C5O[C@H]4[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C=C1
InChI
1S/C24H29NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3-6,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,7-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
Klucz InChI
CRWVOYRJXPDBPM-HSCJLHHPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Opiate Metabolite Analysis in Urine: Codeine-6-β-D-glucuronide is utilized in a comprehensive LC-MS/MS analysis to identify opiate metabolites and antihistamines in urine after consumption of cold syrups. This research is crucial for clinical diagnostics and forensic toxicology, providing insights into drug metabolism and potential drug interactions (Yen et al., 2020).
- Quantification of Morphine and Codeine Metabolites: Codeine-6-β-D-glucuronide serves as a key standard in LC-ESI-MS/MS for the quantification of morphine, codeine, and their glucuronide metabolites in human urine. This method is essential for pharmacokinetic studies and therapeutic drug monitoring, enhancing the accuracy of opioid metabolism research (Murphy and Huestis, 2005).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Protokoły
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.