Kluczowe dokumenty
C80105
Chrysin
≥96.5% purity, powder
Synonim(y):
5,7-Dihydroxyflavone
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chrysin, ≥96.5%
Poziom jakości
Próba
≥96.5%
Formularz
powder
kolor
beige
mp
284-286 °C (lit.)
rozpuszczalność
0.1 M NaOH: 0.008 g/L
λmaks.
348 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Klucz InChI
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP19A1(1588) , CYP1A2(1544) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211) , Ptgs2(19225)
rat ... Gabra2(29706)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Chrysin has been used to study the effect of bioflavonoids on the inhibition of ATP synthase in Escherichia coli.
- It has been used to study the effect of Chrysin on eIF4E (eukaryotic translation initiation factor 4E) expression in AGS cell (human gastric carcinoma cell) line.
- It has been used to study the effect of chrysin on human ovarian cancer cells.
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C80105-100G | |
C80105-25G | 4061833521465 |
C80105-5KG |