Merck
A-924
Supelco
7-Aminoclonazepam-d4 solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D4H8ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC2=CC=C(N)C=C2C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3Cl)=NC1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
HEFRPWRJTGLSSV-RHQRLBAQSA-N
Opis ogólny
Wewnętrzny wzorzec odpowiedni do stosowania w metodach testowania LC/MS lub GC/MS 7-aminoklonazepamu w toksykologii klinicznej, monitorowaniu recept na ból, analizie kryminalistycznej lub metodach rozcieńczania izotopów. 7-aminoklonazepam jest głównym metabolitem klonazepamu, silnej, długo działającej benzodiazepiny sprzedawanej pod nazwą 8514 w USA i Rivotril w wielu innych krajach.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klonopin is a registered trademark of Hoffmann-La Roche Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)