Merck
LM1701
Avanti
17:1 Lyso PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(10Z-heptadecenoilo)-sn-glicero-3-fosforan (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H42NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.52
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1701-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(22)26-17-19(21)18-27-28(23,24)25;/h7-8,19,21H,2-6,9-18H2,1H3,(H2,23,24,25);1H3/b8-7-;/t19-;/m1./s1
Klucz InChI
LBIQHMMMFNLTFC-FROQVYCJSA-N
Opis ogólny
Kwas lizofosfatydowy (Lyso PA) jest rozpuszczalnym w wodzie lipidem, zlokalizowanym we wszystkich komórkach i tkankach ssaków.
Zastosowanie
17:1 Lyso PA lub 1-(10Z-heptadecenoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól amonowa) został użyty jako wzorzec wewnętrzny dla nienasyconego estru kwasu lizofosfatydowego (LPA) i cyklicznych eterów LPA w odwróconej fazie ultra-wydajnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (UPLC/MS/MS).
Działania biochem./fizjol.
Kwas lizofosfatydowy (Lyso PA) jest uważany za biologiczny modulator różnych funkcji w komórce. Jest to silna cząsteczka sygnalizacyjna o działaniu podobnym do czynników wzrostu. Lyso PA reguluje proliferację komórek, przeżycie, modyfikację cytoszkieletu i napływ wapnia. Jest związany ze skurczem mięśni gładkich i agregacją płytek krwi. Wiadomo również, że reguluje ciśnienie krwi. Lyso PA ma szerokie działanie biologiczne i jest zaangażowany w progresję kilku ludzkich nowotworów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM1701-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gordon B Mills et al.
Nature reviews. Cancer, 3(8), 582-591 (2003-08-02)
The bioactive phospholipid lysophosphatidic acid (LPA) stimulates cell proliferation, migration and survival by acting on its cognate G-protein-coupled receptors. Aberrant LPA production, receptor expression and signalling probably contribute to cancer initiation, progression and metastasis. The recent identification of ecto-enzymes that