Merck
890880C
Avanti
18:0 TAP
1,2-stearoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-stearoilo-3-trimetyloamoniopropan (sól chlorkowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H84NO4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
702.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890880C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890880C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890880C
stężenie
10 mg/mL (890880C-25mg)
25 mg/mL (890880C-200mg)
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H84NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h40H,6-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
NTTZBBIBMSBLNK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
18:0 TAP został użyty w chloroformie do przygotowania mikropęcherzyków.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890880C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890880C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vivo transfection and detection of gene expression of stem cells preloaded with DNA-carrying microbubbles
Tavri S, et al.
Radiology, 276(2), 518-525 (2015)
A E Regelin et al.
Biochimica et biophysica acta, 1464(1), 151-164 (2000-03-08)
In order to investigate the relationship between lipid structure and liposome-mediated gene transfer, we have studied biophysical parameters and transfection properties of monocationic DOTAP analogs, systematically modified in their non-polar hydrocarbon chains. Stability, size and (by means of anisotropy profiles)
Yuki Takechi-Haraya et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(26), 7805-7812 (2018-06-06)
It has recently been recognized that the mechanical properties of lipid nanoparticles play an important role during in vitro and in vivo behaviors such as cellular uptake, blood circulation, and biodistribution. However, there have been no quantitative investigations of the