Merck
890895C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP, MS Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (methyl sulfate salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H83NO8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
774.19
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890895C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890895C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
stężenie
10 mg/mL (890895C-25mg)
25 mg/mL (890895C-200mg)
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Klucz InChI
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
Działania biochem./fizjol.
DOTAP (1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane) is a cationic lipid, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery. The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP. DOTAP mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
DOTAP/DOPE ratio and cell type determine transfection efficiency with DOTAP-liposomes
Kim BK, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(10), 1996-2001 (2015)