Merck
890705C
Avanti
16:0-18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890705C
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina (sól chlorkowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H87NO8PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
824.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (890705C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (890705C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890705C
stężenie
10 mg/mL (890705C-10mg)
10 mg/mL (890705C-25mg)
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
Klucz InChI
SXRDCCSKGWBZFF-ISBKSCLYSA-M
Opis ogólny
1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicerolo-3-etylofosfocholina(16:0-18:1 EPC) jest kationowym lipidem zawierającym grupę etylową przyłączoną do cząsteczki fosforanowej poprzez wiązanie estrowe i ma grupę głowową choliny.
Zastosowanie
Można zastosować 1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholinę(sól chlorkowa) (16:0-18:1 EPC (sól Cl)):
  • jako kationowy lipid do badania zmian w organizacji i dynamice związanej z błoną sondy fluorescencyjnej w błonach gospodarza o różnym ładunku
  • w przygotowywaniu małych jednocząsteczkowych liposomów kationowych
  • w nowej formulacji lipopleksu związanego z albuminą w celu oceny skuteczności przeciwnowotworowej terapii immuno-genowej i "samobójczej" terapii genowej
Działania biochem./fizjol.
1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-etylofosfocholina(16:0-18:1 EPC) jest potencjalnym czynnikiem transfekcyjnym, który jest również podobny do naturalnych lipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890705C-10 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890705C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Passadouro et al.
International journal of nanomedicine, 9, 3203-3217 (2014-07-26)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a highly aggressive and mortal cancer, characterized by a set of known mutations, invasive features, and aberrant microRNA expression that have been associated with hallmark malignant properties of PDAC. The lack of effective PDAC treatment
Wei Zong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(23), 6874-6886 (2018-05-20)
The success of nanoparticulate formulations in drug delivery depends on various aspects including their toxicity, internalization, and intracellular location. Vesicular assemblies consisting of phospholipids and amphiphilic block copolymers are an emerging platform, which combines the benefits from liposomes and polymersomes
Boris G Tenchov et al.
Biochimica et biophysica acta, 1778(10), 2405-2412 (2008-08-30)
Synthetic cationic lipids can be used as DNA carriers and are regarded to be the most promising non-viral gene carriers. For this investigation, six novel phosphatidylcholine (PC) cationic derivatives with various hydrophobic moieties were synthesized and their transfection efficiencies for
Rumiana Koynova et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(2), 375-386 (2006-12-13)
Lipoplexes containing a mixture of cationic phospholipids dioleoylethylphosphatidylcholine (EDOPC) and dilauroylethylphosphatidylcholine (EDLPC) are known to be far more efficient agents in transfection of cultured primary endothelial cells than are lipoplexes containing either lipid alone. The large magnitude of the synergy
Li Wang et al.
Molecular pharmaceutics, 4(4), 615-623 (2007-04-06)
To date, the primary approach to improving the transfection properties of cationic lipids has been the synthesis of new kinds of cationic amphipaths. Recently, however, it was found that combining two cationic lipid derivatives having the same head group but