83461
RBS™ 35 solution
concentrate
Synonim(y):
1559 35 koncentrat
About This Item
Kod UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1% sodium hydroxide
pH
11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.)
12.9-13.9(pure)(lit.)
gęstość
1.10 g/mL at 20 °C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
RBS™ 35 is a multipurpose alkaline detergent with high wetting and emulsifying properties that is suitable for use in hard water. It can be used for manual cleaning, soaking or in ultrasonic baths.
Zastosowanie
RBS™ 35 solution is used to clean glassware, microscope lenses and mirrors, and laboratory equipment made of stainless steel, plastic, porcelain, etc. This cleaning agent is also used for the removal of radioactive contamination.
Cechy i korzyści
- Efficient at low concentrations
- Alternative to solvents and sulfochromic acids
- No risk of calcium/magnesium deposits when diluted in tap water
- Biodegradable surfactant
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Informacje prawne
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?