Merck
890860C
Avanti
14:0 TAP
Avanti Research - A Croda Brand 890860C
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-3-trimetyloamoniopropan (sól chlorkowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H68NO4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890860C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890860C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890860C
stężenie
10 mg/mL (890860C-25mg)
25 mg/mL (890860C-200mg)
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
Klucz InChI
WOSYUIOSAOFINL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
1,2-dimyristoilo-3-trimetyloamono-propan (14:0 TAP) jest nasyconym kationowym lipidem z dodatnio naładowaną grupą główną. Ma łańcuch alkilowy o długości 14 atomów węgla.
Zastosowanie
1,2-dimyristoilo-3-trimetyloamoniopropan (14:0 TAP) jest odpowiedni do:
  • przygotowania liposomów kationowych
  • rekonstytucji bakteriohodopsyny (BR) i proteorhodopsyny (PR) w liposomach
  • tworzenia kompleksów lipid-styren-kwas maleinowy (SMA)
  • przygotowanie liposomów metodą podwójnej emulsji
Działania biochem./fizjol.
1,2-dimyristoilo-3-trimetyloamoniopropan (14:0 TAP) jest przydatny do tworzenia miceli. Bicelle można zintegrować ze standardowymi protokołami krystalizacji, a w przeciwieństwie do miceli, bicelle utrzymują białko w bardziej natywnym środowisku dwuwarstwowym, umożliwiając wychwytywanie białek w bardziej biologicznie istotnej orientacji.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890860C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890860C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masafumi Tanaka et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183209-183209 (2020-02-01)
Styrene maleic acid copolymers (SMA) form discoidal lipid nanoparticles (lipid nanodisks) that mimic plasma high-density lipoproteins. We have previously prepared and characterized lipid nanodisks composed of SMA and the neutral phospholipid 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC). In the present study, we tested whether
Lipid-induced dynamics of photoreceptors monitored by time-resolved step-scan FTIR spectroscopy
Jawurek M, et al.
Chemical Physics, 512, 53-61 (2018)
A E Regelin et al.
Biochimica et biophysica acta, 1464(1), 151-164 (2000-03-08)
In order to investigate the relationship between lipid structure and liposome-mediated gene transfer, we have studied biophysical parameters and transfection properties of monocationic DOTAP analogs, systematically modified in their non-polar hydrocarbon chains. Stability, size and (by means of anisotropy profiles)
Nishu Kanwa et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(6), 3234-3244 (2020-01-30)
In the present contribution, we investigate the interactions of lipid bilayer membranes of different charges and different phase states with aliphatic amino acids of varying charge (aspartic acid, glutamic acid, arginine and lysine) and hydrophobicity (serine, leucine and valine) by