Merck
880348P
Avanti
Trifunctional fatty acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas tłuszczowy N-dietyloaminokumarynylowy fotoklick
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H39N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
493.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880348P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)