Merck
857511P
Avanti
Iso 15:0 Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand (857511P), powder
Synonim(y):
13-Methyltetradecanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (857511P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857511P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (857511P)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
Klucz InChI
ZOCYQVNGROEVLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iso 15:0 Fatty Acid, also known as 13-Methyltetradecanoic acid, belongs to the family of branched chain fatty acids (BCFA). It is obtained from soy fermentation products.
Działania biochem./fizjol.
Iso 15:0 fatty acid possesses anti-cancer activity in various human cancer cells.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857511P-10MG and 857511P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
13-Methyltetradecanoic acid exhibits anti-tumor activity on T-cell lymphomas in vitro and in vivo by down-regulating p-AKT and activating caspase-3
Cai Q, et al.
PLoS ONE, 8(6), 1669-1676 (2013)
A comprehensive study of serum odd-and branched-chain fatty acids in patients with excess weight
Mika A, et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 24(8), 1669-1676 (2016)