Merck
857506P
Avanti
a15:0-i15:0 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H70NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.91
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (857506P-1MG)
pkg of 1x5 mg (857506P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)=O
InChI
1S/C35H70NO8P/c1-5-32(4)24-20-16-12-9-10-13-17-21-25-34(37)41-29-33(30-43-45(39,40)42-28-27-36)44-35(38)26-22-18-14-8-6-7-11-15-19-23-31(2)3/h31-33H,5-30,36H2,1-4H3,(H,39,40)/t32-,33-/m1/s1
Klucz InChI
LVZWYATVJUCCPG-CZNDPXEESA-N
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (857506P-1MG)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (857506P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)