Merck
850704P
Avanti
15:0 PE
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
PE(15:0/15:0); 110885
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H70NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.91
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850704P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850704P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C35H70NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-34(37)41-31-33(32-43-45(39,40)42-30-29-36)44-35(38)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32,36H2,1-2H3,(H,39,40)/t33-/m1/s1
Klucz InChI
SKVKIGSFTGVBOX-MGBGTMOVSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest glicerofosfolipidem.
Zastosowanie
1,2-dipentadekanoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina(15:0 PE):
  • była stosowana jako wzorzec wewnętrzny dla próbek osocza BXD w analizie lipidomiki
  • może być stosowany jako wewnętrzny wzorzec fosfolipidów do analizy gatunków fosfolipidów z kultury bakteryjnej
  • może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w ultraciśnieniowej chromatografii cieczowej sprzężonej z analizą spektrometrii mas kwadrupolowej czasu przelotu o wysokiej rozdzielczości w celu zbadania profilu lipidomu osocza krwi
  • może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w analizie spektrometrycznej 2D klas lipidów wątrobowych
Działania biochem./fizjol.
Fosfoetanoloamina (PE) służy jako prekursor w biosyntezie fosfolipidów błonowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850704P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xianlin Han et al.
Analytical biochemistry, 330(2), 317-331 (2004-06-19)
Cellular lipids are composed of linear combinations of aliphatic chains covalently attached to backbones and/or head groups that collectively represent the cellular lipidome. Herein we present a novel two-dimensional electrospray ionization mass spectrometric approach to fingerprint most of the major
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome
Federica Gibellini et al.
IUBMB life, 62(6), 414-428 (2010-05-27)
The glycerophospholipids phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylethanolamine (PE) account for greater than 50% of the total phospholipid species in eukaryotic membranes and thus play major roles in the structure and function of those membranes. In most eukaryotic cells, PC and PE