800816P
Avanti
16:0 DG
1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol, powder
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycerol; DG(16:0/16:0/0:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (800816P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800816P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (800816P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 800816P
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
Klucz InChI
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Zastosowanie
- to spike brain samples for mass spectrometric analysis
- as a diacyl-glycerol source in diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1) enzyme assay in human leukemic K562 cells
- in Golgi-like liposomes reconstitution
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)