Kluczowe dokumenty
890813P
Avanti
VSA 2
Synonim(y):
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C94H147NO42
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1963.15
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (890813P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890813P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Vaccine development
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)