Kluczowe dokumenty
867200O
Avanti
Squalene
new
from plant derived, sugarcane, Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50
Masa cząsteczkowa:
410.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
(neat oil)
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (867200O-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (867200O-500MG)
pkg of 5 × 200 mg (67200O-1G)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
mp
-75 °C (lit)
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Klucz InChI
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Opis ogólny
Squalene is a triterpene that is an intermediate in the cholesterol synthesis pathway . This product is a synthetic precursor to all steroids, including cholesterol, steroid hormones, and vitamin D.
Zastosowanie
adjuvants
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-100MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-500MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (867200O-1G)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)