Kluczowe dokumenty
880161P
Avanti
DSPE-PEG2k-tri mannose
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[karboksy(glikol polietylenowy)-2000]-N-tri mannoza, sól amonowa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C155H304N3O72P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3393.02
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99%
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880161P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[NH4+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)COC(C)OCC(=O)NCCOCCOCCO[C@H]1OC(CO[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@@H](O)C(O[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Opis ogólny
Jednym z wyzwań związanych z nanocząstkami lipidowymi (LNP) jest skuteczne dostarczanie ładunku do komórek docelowych. Jednak specyficzne grupy funkcyjne mogą być wykorzystane do celowania w te pożądane komórki, a poprzez przyłączenie ich do lipidu PEG, naukowcy mogą ułatwić dostarczanie leków do określonych typów komórek. Łącząc mannozę z DSPE-PEG2K, można osiągnąć ukierunkowane dostarczanie do różnych systemów. Dodatkowo, DSPE-PEG2k-tri mannoza może być stosowana do specyficznego celowania w makrofagi związane z nowotworem w wątrobie, śledzionie i płucach.
Zastosowanie
Badania nad ukierunkowanym dostarczaniem leków
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880161P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)