Merck
870701P
Avanti
Coenzyme A (Li salt)
Avanti Research - A Croda Brand 870701P, powder
Synonim(y):
Koenzym A (sól litowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H33Li3N7O16P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
785.33
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (870701P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870701P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCS)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Li+].[Li+].[Li+]
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16+,20-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
QSCBPHBAFBVXRK-FFKZSOHASA-K
Działania biochem./fizjol.
Koenzym A jest wszechobecnym kofaktorem, syntetyzowanym z kwasu pantotenowego w reakcji zależnej od ATP. Odgrywa istotną rolę w cyklu kwasów trikarboksylowych, metabolizmie krótko- i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Ponadto wspomaga syntezę fosfolipidów i wzrost komórek.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870701P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roberta Leonardi et al.
Progress in lipid research, 44(2-3), 125-153 (2005-05-17)
Coenzyme A (CoA) is a ubiquitous essential cofactor that plays a central role in the metabolism of carboxylic acids, including short- and long-chain fatty acids. In the last few years, all of the genes encoding the CoA biosynthetic enzymes have