Key Documents
890812P
Avanti
VSA 1
new
Synonim(y):
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C88H145NO39
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1841.08
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
≥99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (890812P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890812P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCNC(=O)C1OC(OC2CCC3(C)C(CCC4(C)C3CC=C3C5CC(C)(C)CCC5(CCC43C)C(=O)OC3OC(C)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C(OC4OC(CO)C(O)C(OC5OCC(O)C(O)C5O)C4O)C3O)C2(C)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OC2OC(C)C(O)C(O)C2O)C1O
Zastosowanie
Vaccine development
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3