Merck
870312P
Avanti
16:0 DGS
Avanti Research - A Croda Brand 870312P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-3-bursztynian glicerolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
668.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870312P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870312P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(42)45-33-35(34-46-38(43)32-31-36(40)41)47-39(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41)/t35-/m1/s1
Klucz InChI
GNENAKXIVCYCIZ-PGUFJCEWSA-N
Zastosowanie
16:0 DGS może być stosowany do przygotowania liposomów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870312P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)