Merck
850310C
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Synonim(y):
N-(4-karboksybenzylo)-N,N-dimetylo-2,3-bis(oleoksy)propano-1-amina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H83NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
782.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850310C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
stężenie
10 mg/mL (850310C-25mg)
typ lipidu
cationic lipids
headgroup modified lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
DOBAQ jest kationowym lipidem z czwartorzędową aminą i nienasyconymi łańcuchami węglowodorowymi. Jest to lipid wrażliwy na pH.
Działania biochem./fizjol.
N-(4-karboksybenzylo)-N,N-dimetylo2,3-bis(oleoksy)propano-1-amino/DOBAQ wykazuje jonizację zależną od pH.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850310C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)