Merck
870314C
Avanti
18:1 DGS
Avanti Research - A Croda Brand 870314C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-3-bursztynian glicerolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H76O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
721.06
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (870314C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870314C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870314C
stężenie
10 mg/mL (870314C-25mg)
25 mg/mL (870314C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H76O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(46)49-37-39(38-50-42(47)36-35-40(44)45)51-43(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,44,45)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
Klucz InChI
VZGIZLLBNVAMQT-NYVOMTAGSA-N
Opis ogólny
18:1 DGS lub 1,2-dioleoilo-sn-3-bursztynian glicerolu (DOSG) jest niefosfolipidem. Ten lipid zawiera podwójne łańcuchy oleoilowe i wszystkie te łańcuchy tworzą stabilne płynne dwuwarstwy.
Zastosowanie
Do przygotowania liposomów użyto 1,2-dioleoilo-sn-3-bursztynianu glicerolu (DOSG) lub 18:1 DGS.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870314C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870314C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Delivery of superoxide dismutase to pulmonary epithelium via pH-sensitive liposomes
Briscoe P, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 268(3), L374-L380 (1995)
Lipid-dependent gating of a voltage-gated potassium channel
Zheng H, et al.
Nature Communications, 2(3), 250-250 (2011)
Sungsoo Lee et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (77), e50436-e50436 (2013-07-31)
To study the lipid-protein interaction in a reductionistic fashion, it is necessary to incorporate the membrane proteins into membranes of well-defined lipid composition. We are studying the lipid-dependent gating effects in a prototype voltage-gated potassium (Kv) channel, and have worked