Merck
880720C
Avanti
18:0 PEG1000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880720C
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (880720C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (880720C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880720C
stężenie
10 mg/mL (880720C-25mg)
25 mg/mL (880720C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
The molecular weight and exact mass are averages based on the polydispersity of polyethylene glycol (PEG).
Zastosowanie
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (18:0 PEG1000 PE) might be used to prepare sterically stabilized liposome and study its characteristics by small-angle X-ray scattering (SAXS) method. It is also suitable for use in cholesterol-free, pegylated (CF-PEG) liposomes to study its long term stability when loaded with carboplatin.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880720C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880720C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian J Nablo et al.
Biophysical journal, 95(3), 1157-1164 (2008-07-23)
Nonelectrolyte polymers of poly(ethylene glycol) (PEG) were used to estimate the diameter of the ion channel formed by the Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA(63)). Based on the ability of different molecular weight PEGs to partition into the pore and