Merck
870294P
Avanti
18:0 PE Square
powder
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-square (sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H85NNaO11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
894.14
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg (870294P-10MG)
package of 1 × 25 mg (870294P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC1=C(OCC)C(C1=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3