Merck
999991P
Avanti
18:0 Diether PC
1,2-di-O-octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-di-O-SPC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H92NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
762.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (999991P-10mg)
pkg of 1 × 500 mg (999991P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999991P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
HVVJCLFLKMGEIY-USYZEHPZSA-N
Opis ogólny
18:0 Diether PC (fosfocholina) to klasa glicerofosfolipidów, która ma dwa łańcuchy oktadekanowe przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych. Ma cholinę jako grupę alkoholową, przyłączoną do grupy fosforanowej.
Zastosowanie
18:0 Można stosować dieter PC lub 1,2-di-O-oktadecylo-sn-glicero-3-fosfocholinę:
  • jako niehydrolizowalny lipid eterowy w pęcherzykach zawierających kalceinę do enkapsulacji kalceiny
  • do przygotowania dwuwarstwowej błony fosfolipidowej związanej z eterem w celu zbadania jej termotropowych i barotropowych przejść fazowych
  • jako składnik wewnętrznej mieszaniny wzorcowej do ekstrakcji lipidów z próbki osocza za pomocą spektrometrii masowej
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (999991P-10mg)
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (999991P-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chad Leidy et al.
Biophysical journal, 90(9), 3165-3175 (2006-02-08)
Secretory human phospholipase A2 type IIA (PLA2-IIA) catalyzes the hydrolysis of the sn-2 ester bond in glycerolipids to produce fatty acids and lysolipids. The enzyme is coupled to the inflammatory response, and its specificity toward anionic membrane interfaces suggests a
Juergen Graessler et al.
PloS one, 4(7), e6261-e6261 (2009-07-16)
Dyslipoproteinemia, obesity and insulin resistance are integrative constituents of the metabolic syndrome and are major risk factors for hypertension. The objective of this study was to determine whether hypertension specifically affects the plasma lipidome independently and differently from the effects